Läs mer
(Z)-Thiothixene, MedChemExpress
Produktkod. 16494178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494178 10 mg -
16466897 5 mg 5mg
16412986 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108324
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress (Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
(Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Thiothixene
CAS 3313-26-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H29N3O2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (22.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=S(C1=CC(/C2=C\CCN3CCN(C)CC3)=C(SC4=C2C=CC=C4)C=C1)(N(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 443.63
Formel vikt 443.63
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation