Läs mer
(Z)-Triprolidin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30456855
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456855 1 mg
30451732 5 mg
30450661 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8140251MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnamn (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19H22N2 • 2(HCl)
Synonym 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;;
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl
IUPAC-namn (Z)-2-(3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridindihydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 351.31
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 350.14