missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-Triprolidine Oxalate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Triprolidine Oxalate Salt |
| CAS | 14343-87-4 |
| Molekylformel | C19H22N2 . C2H2O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Oxalate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.C2H2O4/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/b18-11-; |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)\C(=C\CN2CCCC2)\c3ccccn3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(Z)-1-(4-methylphenyl)-3-pyrrolidin-1-ylprop-1-enyl]pyridine;oxalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.4 |
| Formel vikt | 368.1736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?