Läs mer
(Z)-Tritriacont-24-en-16-one, TRC
Produktkod. 30454910
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454910 5 mg
30450866 25 mg
30451884 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7411405MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71177-09-8
Molekylformel C33H64O
Molekylvikt (g/mol) 476.86
IUPAC-namn (Z)-tritriacont-24-en-16-one
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material (Z)-Tritriacont-24-en-16-one
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17-
Formel vikt 476.4957