Läs mer
MP Biomedicals™ Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe)-fluormetylketon, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424916 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424916 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11424916 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03FK01301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5535.00 SEK
    5269.62 SEK / 1mg
    Save 265.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Hämmar irreversibelt aktiviteten av Caspase-1 och -4. Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe)-fluormetylketon, MP Biomedicals peptider är potenta, cellpermeabla, irreversibla inhibitorer som används för både in vitro och in vivo tillämpningar.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 630