missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Z-VAD-FMK

Beskrivning
Z-VAD-FMK is a cell-permeable, irreversible pan-caspase inhibitor. Inhibits caspase processing and apoptosis induction in tumor cells in vitro (IC50 = 0.0015 - 5.8 mM). Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >99% |
| CAS | 634911-81-9 |
| Beskrivning | Z-VAD-FMK |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.49 |
| Produkttyp | Z-VAD-FMK |
| Kvantitet | 1 mg |
| Sekvens | Z-Val-Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?