Läs mer
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Flurometylketonhämmare
Produktkod. 11404906 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
3 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404906 1 mg 1mg
11414906 3 mg 3mg
11424906 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404906 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03FK00901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4710.00 SEK
    4486.78 SEK / 1mg
    Save 223.22 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Z-VAD(OMe)-FMK-hämmaren syntetiserad med patentskyddad teknologi är cellpermeabel och binder irreversibelt till aktiverade Caspases för att blockera apoptos.
Z-VAD(OMe)-FMK är en irreversibel och cellpermeabel kaspasinhibitor med bred spektrum. Det har visat sig hämma Fas-medierad apoptos i Jurkat T-celler och apoptos i THP-celler inducerad av olika stimuli (inklusive cykloheximid, thapsigargin, etoposid och staurosporin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring 4 °C
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Flurometylketonhämmare
Molekylvikt (g/mol) 467.487
Form Solid