Beskrivning
- Molekylvikt: 467,5 Da
- Form: Solid
- Renhet: >90 %
- Beskrivning: Cellpermeab, irreversibel pan-kaspashämmare
- Förvaring: Förvara vid -20 °C
- Frakt: Ambient - Kan skickas med is
- Antal citat: 22
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Omgivning |
| Målmolekyl | Caspase |
| Kvantitet | 5 mg |
| För användning med (applikation) | Kaspashämning |