Läs mer
MP Biomedicals™ Z-Val-Glu(OMe)-Ile-Asp(OMe)-fluormetylketon, MP Biomedicals™
Produktkod. 11484916 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484916 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11484916 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03FK01501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5975.00 SEK
    5690.27 SEK / 1mg
    Save 284.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Hämmar irreversibelt aktiviteten hos VEID-beroende kaspaser (t.ex. kaspas-6). Z-Val-Glu(OMe)-Ile-Asp(OMe)-fluormetylketon, MP Biomedicals är en syntetisk peptid designad som en metylester för att underlätta cellpermeabilitet. Det används för både in vitro och
Om den avsedda användningen av denna produkt är på renade eller rekombinanta enzymer, bör esteras tillsättas för att generera de fria karboxylgrupperna.
Specifikationer
För användning med (applikation) Z-Val-Glu(OMe)-Ile-Asp(OMe)-FMK används för både in vitro och in vivo studier. Om den avsedda användningen är på renade eller rekombinanta enzymer, bör esteras tillsättas för att generera de fria karboxylgrupperna.
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 652