Läs mer
(Z,Z)-5-(2-Methyl-3-phenyl-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z,Z)-5-(2-Methyl-3-phenyl-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7-,12-8- |