Läs mer
(Z,Z)-Alpha-Furil Dioxime, TRC
Produktkod. 30405394
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405394 50 mg
30396849 10 mg
30402101 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86465350MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23789-34-6
Molekylformel C10H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 220.18
LEDER O\N=C(\C(=N\O)\c1occc1)/c2occc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z,Z)-alpha-Furil Dioxime
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O4/c13-11-9(7-3-1-5-15-7)10(12-14)8-4-2-6-16-8/h1-6,13-14H/b11-9+,12-10+