Läs mer
Z,Z-Dienestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z,Z-Dienestrol |
| CAS | 35495-11-5 |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (Z,Z)-Dienestrol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylidene-1,2-ethanediyl)bis-, (Z,Z)-, 4,4'-[(1Z,2Z)-1,2-Diethylidene-1,2-ethanediyl]bis[phenol], (Z,Z)-Dienestrol, Isodienestrol, Z,Z-DIES, cis,cis-Dienestrol, β-Dienestrol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3-,18-4- |
| LEDER | C\C=C(/C(=C\C)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(2Z,4Z)-4-(4-hydroxyphenyl)hexa-2,4-dien-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vikt | 266.1307 |