Läs mer
Z433927330, MedChemExpress
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z433927330 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1005883-72-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N4O3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM) |
| LEDER | O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.