Läs mer
LNI Swissgas TOTALT 15 000
Produktkod. 17831979 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. Spänning
17831979 100/115/220/230 V
1 options
Produktkod. 17831979 Leverantör LNI Swissgas Leverantörsnummer 6920.40.150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nollluftgenerator för borttagning av HC/koldioxid/fukt.
  • Noll luftgenerator 15 000 cc/min HC/koldioxid/fuktavlägsnande.
  • Behöver en källa till torr och oljefri luft.
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Zero Air Gas Generator