Läs mer
LNI Swissgas ZA TOTAL C 1.5 HP
Produktkod. 17892159 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. Spänning
17892159 100/115/220/230 V
1 options
Produktkod. 17892159
Brand: LNI Swissgas 6920.25.216
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nollluftgenerator för HC/koldioxid/fuktavledning med integrerad kompressor.
  • Nollluftgenerator 1,5 L/min HC/koldioxid/fuktavledning med integrerad kompressor.
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Zero Air Gas Generator