Läs mer
LNI Swissgas ZA TOTAL C 6,0
Produktkod. 17841969 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. Spänning
17841969 100/115/220/230 V
1 options
Produktkod. 17841969 Leverantör LNI Swissgas Leverantörsnummer 6920.25.360
Nollluftgenerator för HC/koldioxid/fuktavledning med integrerad kompressor.
  • Nollluftgenerator 6,0 L/min HC/koldioxid/fuktavledning med integrerad kompressor.
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Zero Air Gas Generator