Läs mer
Zafirlukast, MedChemExpress
Produktkod. 16451866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451866 500 mg 500mg
16407336 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17492
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zafirlukast
Fysisk form Powder
CAS 107753-78-6
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H33N3O6S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ICI 204219
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1CCCC1)NC2=CC3=C(N(C)C=C3CC4=CC=C(C(NS(=O)(C5=CC=CC=C5C)=O)=O)C=C4OC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 575.68
Formel vikt 575.68
Procent renhet 99.1%