Läs mer
Zafirlukast, MedChemExpress
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Beskrivning
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zafirlukast |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 107753-78-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H33N3O6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ICI 204219 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.