Läs mer
Zalcitabine, TRC
Produktkod. 30453068
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453068 1 g
30449288 25 mg
30451009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ1400001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7481-89-2
Molekylformel C9 H13 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 211.22
Synonym Cytidine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxycytidine, D 2C, Dideoxycytidine, Hivid, NSC 606170, Ro 24-2027/000, Zalcitabine, ddC
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zalcitabine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formel vikt 211.0957