Läs mer
MedChemExpress Zalcitabine
Produktkod. 16433337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16433337 50 mg
1 options
Produktkod. 16433337 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY1739250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 211.22 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Synonym 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine