Läs mer
Zaleplon-d5 (N-etyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaleplon-D5 |
| CAS | 1001083-56-2 |
| Molekylformel | C17 2H5 H10 N5 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC-namn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)fenyl]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.36 |
| Formel vikt | 310,159 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% kemisk renhet |