Läs mer
Zaleplon Formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaleplon Formamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N5O/c1-2-20(11-22)14-5-3-4-12(8-14)15-6-7-18-16-13(9-17)10-19-21(15)16/h3-8,10-11H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 291.112 |