Läs mer
Zaleplon, Lipomed
Beskrivning
Zaleplon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaleplon |
| CAS | 151319-34-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zaleplon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H15 N5 O |
| Synonym | Zaleplon |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC-namn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |