missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zaleplon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaleplon |
| CAS | 151319-34-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H15 N5 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Zaleplon, Acetamide','N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethyl-, N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine','acetamide deriv., CL 284846, L 846, LJC 10846, Siesta, Sonata, Zaleplon, Zerene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC-namn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.33 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?