Läs mer
Zaltidine, MedChemExpress
Beskrivning
Zaltidine(CP-57361) is a H2-receptor antagonist, which has the antisecretory action.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaltidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 85604-00-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H10N6S |
| Synonym | CP-57361 |
| Löslighetsinformation | H2O : 7.69 mg/mL (34.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC(NC1=NC(C2=CN=C(C)N2)=CS1)=N |
| Visa mer |