Läs mer
Zanamivir Amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zanamivir Amine |
| CAS | 130525-62-1 |
| Molekylformel | C11H18N2O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O7/c1-4(15)13-8-5(12)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-14/h2,5-6,8-10,14,16-17H,3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.27 |
| Formel vikt | 290.1114 |