Läs mer
Zanamivir Azide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zanamivir Azide Methyl Ester |
| CAS | 152178-79-5 |
| Molekylformel | C12H18N4O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O7/c1-5(18)14-9-6(15-16-13)3-8(12(21)22-2)23-11(9)10(20)7(19)4-17/h3,6-7,9-11,17,19-20H,4H2,1-2H3,(H,14,18)/t6-,7-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](C=C(O[C@H]1[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(=O)OC)N=[N+]=[N-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.1175 |