Läs mer
Zanamivir Azide Triacetate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zanamivir Azide Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 130525-58-5 |
| Molekylformel | C18H24N4O10 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid Methyl Ester 7,8,9-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O10/c1-8(23)20-15-12(21-22-19)6-13(18(27)28-5)32-17(15)16(31-11(4)26)14(30-10(3)25)7-29-9(2)24/h6,12,14-17H,7H2,1-5H3,(H,20,23)/t12-,14+,15+,16+,17+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-azido-2-[(1S,2R)-1,2,3-triacetyloxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.4 |
| Formel vikt | 456.1492 |