Läs mer
Zanamivir, MedChemExpress
Produktkod. 16426116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16426116 100 mg 100mg
16425558 10 mg -
16411727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16426116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13210
MedChemExpress Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zanamivir
CAS 139110-80-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H20N4O7
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 33.33 mg/mL (100.30 mM)
LEDER NC(N[C@@H]1[C@H]([C@@]([H])(OC(C(O)=O)=C1)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)NC(C)=O)=N
Molekylvikt (g/mol) 332.31
Formel vikt 332.31
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus