Läs mer
Zanamivir monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16554364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16554364 1 g
1 options
Produktkod. 16554364 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462960010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1260601-68-0 | C12 H20 N4 O7 . H2 O | 350.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor ZANAMIVIR
Kemiskt namn eller material Zanamivir monohydrate
CAS 1260601-68-0
Smältpunkt 256°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Molekylformel C12 H20 N4 O7 . H2 O
MDL-nummer MFCD00866966
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 36° to 38° (20°C, 589 nm) (1 % aq. soln.)(20°C, 589 nm) (on dry substance)
Molekylvikt (g/mol) 350.33
Formel vikt 350.33
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.