Läs mer
Emma Safety Footwear Zandvoort Skyddsskor
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Olja Nubuck konstruktion
- GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver ger torrare, fräschare fötter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Färg | Brun |
| Design | Zandvoort |
| Liner material | Fullnarv Nappaläder / Splitläder |
| Material | Oljad Nubuck |
| Storlek | 46 |