Läs mer
Emma Safety Footwear Zandvoort XD Skyddsskor
Produktkod. 15968751
Change view
Storlek:
39
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15968751 48 1 par
15918751 39 1 par
15928751 44 1 par
15938751 45 1 par
15948751 46 1 par
15958751 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15968751 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM54886648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1984.89 SEK
    1170.75 SEK / 1 par
    Save 814.14 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
En känga på mellannivå med vattenavvisande oljad Nubuck-överdel, inre tåskydd i stål och ett exceptionellt klibbigt grepp även på våta och feta ytor. Zandvoort är främst designad för metallarbetare och används i utomhusyrken där en stark, säker och bekväm sko är avgörande.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Olja Nubuck konstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver ger torrare, fräschare fötter
Specifikationer
Design Zandvoort XD
Material Oljad Nubuck
Storlek 48