Läs mer
Zanubrutinib, MedChemExpress
Beskrivning
Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zanubrutinib |
| CAS | 1691249-45-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H29N5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BGB-3111 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (424.13 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.55 |
| Visa mer |