Läs mer
(±)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Produktkod. 16499906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499906 50 mg -
16476107 5 mg 5mg
16413388 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499906 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101474
MedChemExpress (±)-Zanubrutinib ((±)-BGB-3111) is a potent, selective and orally available Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
(±)-Zanubrutinib ((±)-BGB-3111) is a potent, selective and orally available Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Zanubrutinib
CAS 1633350-06-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29N5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym (±)-BGB-3111
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.62 mM) ∣Ethanol : ≥ 10 mg/mL (21.21 mM)
LEDER NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C(C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O
Molekylvikt (g/mol) 471.55
Formel vikt 471.55
Procent renhet 96.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease