missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ZAP70 Antibody (ZAP70/528), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11537V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ZAP70 Monoclonal antibody specifically detects ZAP70 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ZAP70 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ZAP70/528 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 70 kDa zeta-associated protein, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, SRKFLJ17679, STDFLJ17670, Syk-related tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase ZAP-70, TZK, ZAP-70, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD | |
| Recombinant full-length human ZAP70 protein (Uniprot: P43403) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 7535 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering