Läs mer
R&D Systems™ Zaprinast
Produktkod. 30001307
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30001307 25 mg
1 options
Produktkod. 30001307 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0947/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1433.92 SEK
    1274.70 SEK / 25mg
    Save 159.22 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. GPR35 agonist
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Kvantitet 25 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C13H13N5O2
Formel vikt 271.28
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 271.28