Läs mer
Zaprinast, 98+%
Produktkod. 15435589
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435589 10 mg 10mg
15455589 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63326.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 37762-06-4 | C13H13N5O2 | 271,28 g/mol
Fosfodiesterashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37762-06-4
Molekylformel C13H13N5O2
Molekylvikt (g/mol) 271.28
MDL-nummer MFCD00214073
InChI-nyckel REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zaprinast, zaprinastum inn-latin, unii-gxt25d5ds0, 8-aza-2-2-propoxyphenyl-6-purinone, tocris-0947, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurine-6-one, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurin-6-one, gxt25d5ds0, 2-2-propoxyphenyl-8-aza-6-purinone, 5-2-propoxyphenyl-1h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol
PubChem CID 5722
IUPAC-namn 5-(2-propoxifenyl)-2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
LEDER CCCOC1=CC=CC=C1C2=NC(=O)C3=NNNC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zaprinast
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 271.28
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.