Läs mer
Zaprinast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaprinast |
| CAS | 37762-06-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H13 N5 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19) |
| LEDER | CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2 |
| IUPAC-namn | 5-(2-propoxyfenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vikt | 271.1069 |
| Visa mer |