Läs mer
Zardaverine, MedChemExpress
Beskrivning
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zardaverine |
| CAS | 101975-10-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H10F2N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vikt | 268.22 |
| Visa mer |