Läs mer
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zardaverine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 268.22 |
| Procent renhet | >98% |