Läs mer
Zatebradine, MedChemExpress
Produktkod. 16498367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498367 5 mg 5mg
16455678 10 mg -
16421847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13422A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Zatebradine (UL-FS-49 (free base); UL-FS-49CL (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 value of 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.
Zatebradine (UL-FS-49 (free base)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zatebradine
CAS 85175-67-3
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H36N2O5
Kvantitet 5 mg
Synonym UL-FS-49 free baseUL-FS-49CL free base
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (219.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.51 mM)
LEDER O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1
Molekylvikt (g/mol) 456.57
Formel vikt 456.57
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation