Läs mer
Zaurategrast ethyl ester, MedChemExpress
Beskrivning
Zaurategrast ethyl ester (CDP323), the ethyl ester prodrug of CT7758, is a α4β1/α4β7 integrin antagonist used for the treatment of inflammatory and autoimmune disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zaurategrast ethyl ester |
| CAS | 455264-30-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H29BrN4O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | CDP323 UCB1184197 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (273.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C(NC2=NC=CC3=C2C=NC=C3)C=C1)NC4=C(Br)C(C45CCCCC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.46 |
| Visa mer |