Läs mer
Zaurategrast, MedChemExpress
Produktkod. 16498188
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498188 10 mg 10mg
16453766 25 mg -
16410638 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70073
MedChemExpress Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.
Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zaurategrast
CAS 455264-31-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25BrN4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym CT7758
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (191.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(Br)=C(C12CCCCC2)N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=C(NC4=NC=CC5=CC=NC=C45)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 521.41
Formel vikt 521.41
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation