missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ZBED2 Polyclonal antibody specifically detects ZBED2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ZBED2 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Janelia Fluor 646 |
| Utspädning | Western Blot, ELISA |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | MGC10796, zinc finger BED domain-containing protein 2, zinc finger, BED domain containing 2, zinc finger, BED-type containing 2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human ZBED2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ZBED2. Amino Acid Squence: DLEMKEEEEISETGE |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?