missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ZC3H12D Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18538803 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18538803 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18538803 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298171V

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ZC3H12D Polyclonal antibody specifically detects ZC3H12D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ZC3H12D
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZC3H12D fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340152
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.