Läs mer
ZC3H12D Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18613742 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18613742 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18613742 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298171F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZC3H12D Polyclonal specifically detects ZC3H12D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ZC3H12D
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZC3H12D fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340152
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus