Läs mer
Novus Biologicals™ ZC3H14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | ZC3H14 |
| Synonym | FLJ11806, Mammalian suppressor of tau pathology-2, MGC26892, MSUT-2, nuclear protein UKp68, NY-REN-37, Renal carcinoma antigen NY-REN-37, SUT2, UKp68, zinc finger CCCH domain-containing protein 14, zinc finger CCCH-type containing 14 |
| Gensymbol | ZC3H14 |