Läs mer
Novus Biologicals™ ZCCHC3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | ZCCHC3 |
| Synonym | C20orf99, chromosome 20 open reading frame 99, dJ1103G7.7, MGC104290, zinc finger CCHC domain-containing protein 3, zinc finger, CCHC domain containing 3 |
| Gensymbol | ZCCHC3 |