Läs mer
ZCL278, MedChemExpress
Beskrivning
ZCL278 is a selective Cdc42 modulator that directly binds to Cdc42 and inhibits its functions with Kd of 11.4 μM for Cdc42-ZCL278 affinity in surface plasmon resonance (SPR) experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZCL278 |
| CAS | 587841-73-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19BrClN5O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (85.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC(C)=CC(C)=N2)=O)C=C1)=S)COC3=CC=C(Br)C=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 584.89 |
| Formel vikt | 584.89 |
| Visa mer |