Läs mer
ZD-4190, MedChemExpress
Produktkod. 16450099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450099 10 mg
16415437 50 mg
16402298 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16450099 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZD-4190
CAS 413599-62-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16BrFN6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)N=CN=C2C=C1OCCN4N=NC=C4
Molekylvikt (g/mol) 459.27
Formel vikt 459.27
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease